missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AUH Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-92807-0.1ml
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
AUH Polyclonal antibody specifically detects AUH in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| AUH | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000 | |
| 3-methylglutaconyl-CoA hydratase, AU RNA binding protein/enoyl-CoA hydratase, AU RNA binding protein/enoyl-Coenzyme A hydratase, AU RNA-binding protein/enoyl-Coenzyme A hydratase, AU-binding protein/enoyl-CoA hydratase, AU-specific RNA-binding enoyl-CoA hydratase, EC 4.2.1.18, methylglutaconyl-CoA hydratase, mitochondrial | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 68-339 of human AUH (NP_001689.1). SSEMKTEDELRVRHLEEENRGIVVLGINRAYGKNSLSKNLIKMLSKAVDALKSDKKVRTIIIRSEVPGIFCAGADLKERAKMSSSEVGPFVSKIRAVINDIANLPVPTIAAIDGLALGGGLELALACDIRVAASSAKMGLVETKLAIIPGGGGTQRLPRAIGMSLAKELIFSARVLDGKEAKAVGLISHVLEQNQEGDAAYRKALDLAREFLPQGPVAMRVAKLAINQGMEVDLVTGLAIEEACYAQTIPTKDRLEGLLAFKEKRPPRYKGE | |
| 0.1 mL | |
| metabolism | |
| 549 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido