missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AUH Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18680092 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18680092 0.02 mL 0.02 ml
18655702 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18680092

Marca: Novus Biologicals NBP2928070.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AUH Polyclonal antibody specifically detects AUH in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AUH
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen 3-methylglutaconyl-CoA hydratase, AU RNA binding protein/enoyl-CoA hydratase, AU RNA binding protein/enoyl-Coenzyme A hydratase, AU RNA-binding protein/enoyl-Coenzyme A hydratase, AU-binding protein/enoyl-CoA hydratase, AU-specific RNA-binding enoyl-CoA hydratase, EC 4.2.1.18, methylglutaconyl-CoA hydratase, mitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 68-339 of human AUH (NP_001689.1). SSEMKTEDELRVRHLEEENRGIVVLGINRAYGKNSLSKNLIKMLSKAVDALKSDKKVRTIIIRSEVPGIFCAGADLKERAKMSSSEVGPFVSKIRAVINDIANLPVPTIAAIDGLALGGGLELALACDIRVAASSAKMGLVETKLAIIPGGGGTQRLPRAIGMSLAKELIFSARVLDGKEAKAVGLISHVLEQNQEGDAAYRKALDLAREFLPQGPVAMRVAKLAINQGMEVDLVTGLAIEEACYAQTIPTKDRLEGLLAFKEKRPPRYKGE
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 549
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.