Learn More
Attune™ NxT Fluorescent Protein Filter Kit
El kit de filtro de proteínas fluorescentes Attune™ NxT permite la configuración del citómetro de focalización acústica Attune™ NxT para la detección múltiple de proteínas fluorescentes GFP, YFP y mCherry.
Marca:  Invitrogen 100022775
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Código de producto. 15380657
  • 1212.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Optimizado para la detección de proteínas fluorescentes
A veces puede ser difícil detectar múltiples proteínas fluorescentes y mantener la mejor detección de señal debido a la superposición de la señal de emisión. Este kit de filtros se ha optimizado para la detección de GFP en el canal BL1 con un filtro de 510/10 BP de láser azul, YFP en el canal BL2 con un filtro de 540/30 BP de láser azul, y mCherry en el canal YL2 con un filtro de 615/25 BP de láser amarillo.
Especificaciones
Especificaciones
Citómetro de focalización acústica Attune™
Contiene:
• Un filtro dicroico 525 LP
• Un filtro BP 510/10
• Un filtro de emisión BP 540/30
• Un filtro de emisión BP 615/25 filtro
Almacenamiento (a temperatura ambiente).
Kit de filtro de proteínas de citómetros de flujo
Attune™
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.