Learn More
Attune™ NxT Emission Filter, 603/48BP
Es un filtro de paso de banda 603/48 de repuesto utilizado en la trayectoria óptica del citómetro de focalización acústica Attune™ NxT
Marca: Invitrogen 100022761
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Filtro de paso de banda de repuesto
- Utilizado en la trayectoria óptica del citómetro de focalización acústica Attune™ NxT
Especificaciones
Citómetro de focalización acústica Attune™ | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Filtro de emisión para citómetros de flujo | |
Attune™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.