Learn More
Attune™ NxT Dichroic Filter, 495DLP
Es un filtro dicroico DLP 495 de repuesto utilizado en la trayectoria óptica del citómetro de focalización acústica Attune™ NxT
Marca: Invitrogen 100022769
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Filtro dicroico de repuesto
- Utilizado en la trayectoria óptica del citómetro de focalización acústica Attune™ NxT
Especificaciones
Citómetro de focalización acústica Attune™ | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Filtro dicroico de citómetros de flujo | |
Attune™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.