Learn More
Estándar de referencia de color ASTM (ASTM D6045, D1500)
Los estándares de referencia de color de ASTM son para la calibración rutinaria de los instrumentos de medición de color y la verificación de los datos de las pruebas. Las industrias de procesos de todo el mundo utilizan colorímetros para el control del color de productos como aceites comestibles e industriales, combustibles, productos químicos, farmacéuticos, pinturas y revestimientos.
Marca: Paragon Scientific 134010
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Tipo | ASTM Color 3 |
---|
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
- Trazabilidad completa según las normas internacionales
- 500El tamaño del paquete ml se suministra con MSDS
- 18 meses de vida útil
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
- Fabricado en el Reino Unido.
500 mL |
Especificaciones
500 mL | |
ASTM Color 3 |
Nominal values quoted