Learn More
Saint-Gobain Montaje en panel de unión de PFA de la serie RC1 AstiPure™
Marca: Saint-Gobain RC10406
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Montaje en panel de unión | |
58 mm | |
1 unidad |
PFA | |
Para tubos de 4 x 6 mm de diám. | |
12,5 x 5 mm |