Learn More
Fisherbrand™ Tapones de corcho variados
Una opción sencilla y económica para cerrar tubos, matraces y otros recipientes de cuello estrecho en el laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
- 24 cada uno de: 9 mm, 12 mm, 16 mm, 21 mm y 22 mm de diámetro inferior
- 6 cada uno de: 25,5 mm, 28,5 mm, 32 mm y 35 mm
Especificaciones
Tapones de corcho | |
Corcho | |
Cónico |
144/paq. | |
Recipientes de cuello estrecho |