missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ASRGL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | ASRGL1 |
---|---|
Concentración | 0.37 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16828453
|
Proteintech
11400-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16818453
|
Proteintech
11400-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ASRGL1 gene ontology annotations related to this gene include asparaginase activity.Especificaciones
ASRGL1 | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q7L266, Q8C0M9, Q8VI04 | |
246307, 66514, 80150 | |
ASRGL1 Fusion Protein Ag1955 | |
Primary | |
-20°C | |
ASRGL1 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ALP, ALP1, asparaginase like 1, Asparaginase like protein 1, ASRGL1, CRASH, L asparaginase, L asparagine amidohydrolase | |
Asrgl1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |