Learn More
ASPA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ASPA |
|---|---|
| Concentración | 0.26 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16881364
|
Proteintech
13244-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16871364
|
Proteintech
13244-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ASPA is an enzyme that catalyzes the conversion of N-acetyl_L-aspartic acid (NAA) to aspartate and acetate. NAA is abundant in the brain where hydrolysis by aspartoacylase is thought to help maintain white matter. This protein is an NAA scavenger in other tissues.Especificaciones
| ASPA | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| P45381, Q8R3P0, Q9R1T5 | |
| 11484, 443, 79251 | |
| ASPA Fusion Protein Ag4029 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ASPA |
| 0.26 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ACY 2, ACY2, Aminoacylase 2, ASP, ASPA, Aspartoacylase | |
| ASPA | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |