missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ASPA is an enzyme that catalyzes the conversion of N-acetyl_L-aspartic acid (NAA) to aspartate and acetate. NAA is abundant in the brain where hydrolysis by aspartoacylase is thought to help maintain white matter. This protein is an NAA scavenger in other tissues.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ASPA |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.26 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | ASPA |
| N.º de referencia del gen | P45381, Q8R3P0, Q9R1T5 |
| Alias de gen | ACY 2, ACY2, Aminoacylase 2, ASP, ASPA, Aspartoacylase |
| Símbolos de los genes | ASPA |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?