Learn More
ASPA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16881364 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16881364 20 μL 20 microlitros
16871364 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16881364
Marca: Proteintech 132441AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
ASPA is an enzyme that catalyzes the conversion of N-acetyl_L-aspartic acid (NAA) to aspartate and acetate. NAA is abundant in the brain where hydrolysis by aspartoacylase is thought to help maintain white matter. This protein is an NAA scavenger in other tissues.
Especificaciones
Antígeno ASPA
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ASPA
N.º de referencia del gen P45381, Q8R3P0, Q9R1T5
Alias de gen ACY 2, ACY2, Aminoacylase 2, ASP, ASPA, Aspartoacylase
Símbolos de los genes ASPA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ASPA Fusion Protein Ag4029
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11484, 443, 79251
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG