Learn More
Fisherbrand™ Papeles de filtro cuantitativo sin cenizas, filtrado rápido de grado 11
Se utiliza para precipitados gruesos y voluminosos, como el hierro, los hidróxidos de aluminio y cromo, la determinación de silicio en el acero y el análisis de arrabios.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Papel filtro de poros grandes
- Fabricados con fibras de línter de algodón al 100 %
- Lavados con ácido y limpiados con agua desmineralizada para obtener una alta pureza
- El contenido de ceniza es del 0.007 %
- Aplicaciones: Industria química, de alimentos y bebidas y análisis atmosférico
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0.007% | |
Cotton Linters | |
12 to 15 μm | |
Used for coarse and voluminous precipitates such as Iron, Aluminum and Chromium Hydroxide, Si determination in Steel and Pig Iron analysis | |
100/paquete | |
Papeles de filtro para análisis cuantitativo sin ceniza |
Disco simple | |
12 to 15 μm | |
10 sec. | |
11 | |
0.18 mm | |
45mm |