Learn More
Fisherbrand™ Papeles de filtro cuantitativo sin cenizas, filtrado rápido de grado 11
Se utiliza para precipitados gruesos y voluminosos, como el hierro, los hidróxidos de aluminio y cromo, la determinación de silicio en el acero y el análisis de arrabios.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.16200kg
Description
- Papel filtro de poros grandes
- Fabricados con fibras de línter de algodón al 100 %
- Lavados con ácido y limpiados con agua desmineralizada para obtener una alta pureza
- El contenido de cenizas es del 0,007 %
- Aplicaciones: Industria química, de alimentos y bebidas y análisis atmosférico
Spécification
Contenido de ceniza: 0.007% | |
Línteres 100 % de algodón | |
De 12 a 15 μm | |
Se utiliza para precipitados gruesos y voluminosos, como el hierro, el hidróxido de aluminio y el cromo, determinación de silicio en el acero y análisis de arrabios | |
100/paquete | |
Papel de filtro para análisis cuantitativo sin ceniza |
Disco simple | |
De 12 a 15 μm | |
10 seg | |
11 | |
0,18 mm | |
150 mm |