Learn More
Ascorbic Acid, Fine Powder, 200 to 325 Mesh, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
1007.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ascorbic Acid |
Tamaño de malla | 200 to 325 Mesh |
Envase | Frasco de polietileno |
Cantidad | 500 g |
Gravedad específica | 1L = 1.65kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.12 |
Grado | FCC/USP |
Forma física | Polvo fino |