Learn More
Motic™ Soporte de brazo articulado
Descripción
- Abrazadera de mesa:Máximo grosor de 75 mm
- Poste vertical:32 de diámetro x 400 mml
- Montaje del poste de focalización:32 mm (Diám.)
- Distancia máxima del poste al centro óptico:985 mm
- Para su uso con estereomicroscopios de la serie SMZ
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte articulado y pinza de mesa |
| Descripción | Extensión de brazo: 985 mm |
| Diámetro (métrico) | 32 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Estereomicroscopio serie SMZ171 |
| Longitud (métrico) | Poste vertical de 400 mm |
| Grosor (métrico) | 75 mm |