Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de recarga sin filtro ART™
Reduzca los residuos y ahorre espacio de sobremesa y de almacenamiento con el avanzado sistema de recarga sin filtros Thermo Scientific™ ART™.
Marca: Thermo Scientific™ 3771-05-RT
Detalles adicionales : Peso : 0.81600kg
Descripción
Reduzca los residuos y ahorre espacio de sobremesa y de almacenamiento con el avanzado sistema de recarga sin filtros Thermo Scientific™ ART™. Este sistema proporciona una opción que respeta el medio ambiente sin poner en peligro la esterilidad.
Características:
- El envase apilable de las puntas con filtro de barrera permite que las puntas pasen a través de los agujeros con offset en los insertos inferiores
- Los raíles guía de la funda del envase alinean los insertos de las puntas, de forma que no hay ningún problema para transferirlas a la gradilla
- La funda exterior protege las puntas de la contaminación externa cuando se recargan los insertos
- La opción de envase para las puntas reduce el volumen de residuos plásticos
- Rígido diseño del inserto que proporciona una carga de la punta fiable
- Número de lote y descripción impresos en cada inserto
Nota:
Se necesita una gradilla vacía para las piezas -RT
Especificaciones
ART sin filtro, estéril, gradilla | |
Sin filtro | |
Natural | |
2,3 in | |
Sin ADNasa, ARNasa, ATP y pirógenos | |
Menos recursos utilizados y menos residuos | |
ART |
300 μl | |
Estéril | |
ART sin filtrar | |
5,84cm | |
Gradilla | |
Pipeta de ajuste universal | |
Sterile |