Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta sin filtro ART™ en gradilla con tapa extraíble
Las puntas de pipeta sin filtro Thermo Scientific™ ART™ mantienen la alta calidad que se espera de las puntas ART™, pero en las aplicaciones en las que la contaminación no supone un problema.
Marca: Thermo Scientific™ 3521
Detalles adicionales : Peso : 0.83700kg
Descripción
Las puntas sin filtro ART™ ofrecen la misma calidad, rendimiento y fiabilidad demostradas que cabe esperar de las puntas de barrera ART, pero se han diseñado para aplicaciones más habituales en las que la contaminación no supone un problema. Las puntas ART™ son universales, tienen diseño de ajuste por fricción y son compatibles con la mayoría de las marcas de pipetas.
Las puntas sin filtro ART™ ofrecen la misma calidad, rendimiento y fiabilidad demostradas que cabe esperar de las puntas de barrera ART™
- Puntas sin filtro
- Las puntas ART™ están certificadas como libres de ADN, ARNasa, ADNasa, ATP, endotoxinas y pirógenos
- Las gradillas de tapa extraíble proporcionan acceso a todas las puntas y son ideales para pipeteo multicanal
Especificaciones
ART 20, sin filtro, estériles, en gradilla, tapa abatible | |
Sin filtro | |
Transparente | |
ART 20 | |
4,57 cm | |
Puntas estériles, sin filtro | |
MicroPoint | |
Caja de 4800 | |
La mayoría de las marcas de pipetas | |
Polipropileno virgen |
20 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
1,8 pulg | |
ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, biocarga, inhibidor de PCR, endotoxinas y sin pirógenos | |
Gradilla de tapa abatible | |
Gradilla | |
Sí | |
ART™ |