Learn More
Thermo Scientific™ Punta de pipeta multicanal sin filtrar ART™
Una gran variedad de estilos de punta y configuraciones
Marca: Thermo Scientific™ 3950-11
Detalles adicionales : Peso : 0.92700kg
Descripción
A variety of tip styles and configurations
El diseño HydroLogix™ (HLT) utiliza una exclusiva pared bi-fabricada que se ha diseñado para producir un sellado seguro con una fracción de la fuerza necesaria para cargar puntas de pipeta estándar en la pipeta. Por consiguiente, las fuerzas necesarias para expulsar las puntas de la pipeta se han reducido considerablemente.
- Disponible en color azul o transparente
Especificaciones
1000 μl | |
No estéril | |
A granel |
Sin filtro | |
Azul | |
ART™ |