Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta sin filtro en gradillas con bisagras ART™
Acceda a las puntas con una sola mano con esta gradilla con bisagras versátil y diseñada para adaptarse a su método de trabajo.
Marca: Thermo Scientific™ 3791-05-HR
79.02 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21712" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.60800kg
Descripción
Acceda a las puntas con una sola mano con las puntas de pipeta sin filtro en gradillas con bisagras Thermo Scientific™ ART™, las cuales se han diseñado para adaptarse a su forma de trabajar. Ahora no tiene que preocuparse de que las puntas se caigan sobre la mesa de laboratorio o al suelo. Maximice su productividad y cambie del formato con bisagras al formato de tapa extraíble en tan solo tres sencillos pasos. Solo tiene que retirar las bisagras, girar y volver a alinear la tapa para disponer de un formato de tapa extraíble convencional cuando lo necesite.
Características:
- La selección completa de puntas sin filtro y especiales ofrecen la calidad, el rendimiento y la fiabilidad demostrados de la marca ART además de la garantía de los altos estándares de calidad y la asistencia internacional de Thermo Scientific
- Las gradillas permiten el acceso rápido y fácil a las puntas de pipeta, lo que permite un ahorro de tiempo considerable
- El cierre frontal permite cerrar y bloquear, lo que garantiza el almacenamiento seguro
Especificaciones
ART de baja retención, sin filtro, estéril, gradilla | |
Sin filtro | |
Natural | |
4,7 in | |
Sin ADNasa, ARNasa, ATP y pirógenos | |
Compatibilidad universal | |
ART |
1000 μl | |
Estéril | |
ART sin filtrar | |
11,85cm | |
Gradilla | |
Pipeta de ajuste universal | |
Sterile |