Learn More
Thermo Scientific™ Punta de pipeta de ajuste universal ART™ gel sin filtro 200
Para la carga de tipos específicos de geles
Marca: Thermo Scientific™ 3690
Detalles adicionales : Peso : 0.36000kg
Descripción
Para la carga de tipos específicos de geles
- La punta estrecha de longitud ampliada se ajusta fácilmente entre las placas de vidrio y en los pocillos de los geles de electroforesis
- Extremo redondeado
- Punta universal, compatible con la mayoría de las marcas de pipetas
- Las puntas sin filtro ART™ ofrecen la misma calidad, rendimiento y fiabilidad demostradas que las puntas de barrera ART™
- Punta sin filtro
- Las puntas ART™ están certificadas como libres de ADN, ARNasa, ADNasa, ATP, endotoxinas y pirógenos
- Las gradillas de tapa extraíble proporcionan acceso a todas las puntas y son ideales para pipeteo multicanal
Especificaciones
ART 200 Gel, sin filtro, no estéril, a granel | |
Sin filtro | |
Transparente | |
ART 200 Gel | |
Carga de geles de electroforesis, -PAGE y agarosa | |
A granel | |
a granel… (according to context) | |
Sí, de un solo uso | |
ART |
200 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
ADNasa, ARNasa, DNA, ATP, inhibidor de PCR, endotoxinas y sin pirógenos | |
Punta de carga de gel | |
Carga de gel | |
10000 | |
La mayoría de las marcas de pipetas | |
Polipropileno virgen |