missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ARSE Recombinant Protein Antigen

Código de producto. 18661539 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18661539 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18661539

Marca: Novus Biologicals™ NBP268904PEP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 415
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 22 kDa
Cantidad 100 μL
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen arylsulfatase E, arylsulfatase E (chondrodysplasia punctata 1), ASE, CDPX, CDPX1, CDPXR, chondrodysplasia punctata 1, EC 3.1.6, EC 3.1.6.-, EC 3.1.6.2, MGC163310
Símbolo de gen ARSL
Propiedades del inhibidor This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-68904. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Categoría de investigación Lipid and Metabolism
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión ARSE
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.