Learn More
Abeba™ Zapatos Arrow 38602
Antiestático con parche de microfibra en el talón. Tratamiento Sanitized™.
Marca: Abeba™ 38602/51
Detalles adicionales : Peso : 1.49000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Piel suave, perforada
- Blanco
- Suela de PU/ PU antideslizante.
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Parche de microfibra en el talón.
- Zona del empeine acolchada con una banda elástica.
- Cierre de velcro.
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Microfibra | |
51 | |
Poliuretano |
Blanco | |
Cuero | |
Antideslizante | |
38602 |