Learn More
Abeba™ Zapatos Arrow 38210
Antiestático con parche de microfibra en el talón. Tratamiento Sanitized™.
Marca: Abeba™ 38210/42
49.64 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Piel suave
- Negro
- Suela de PU/ PU antideslizante.
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa de talón plegable, ajustable
- Parche de microfibra en el talón.
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Microfibra | |
42 | |
Poliuretano |
Negro | |
Cuero | |
Antideslizante | |
38210 |