Learn More
Mezcla de Aroclor 1, SPEX CertiPrep™
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Marca: SPEX Certiprep PCB-M1
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 1208 Chem class : 3 Pack group : II
Includes: Frasco automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Descripción
Estándar orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos.
Analito | N.º de CAS | Concentración |
---|---|---|
Aroclor 1232 | 11141-16-5 | 200μg/ml |
Aroclor 1016 | 12674-11-2 | 200μg/ml |
Aroclor 1248 | 12672-29-6 | 200μg/ml |
Aroclor 1260 | 11096-82-5 | 200 μ g/ml |
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Aroclor Mix 1 | |
200 μg/ml en hexano | |
For US EPA Methods 505, 625, 8270C | |
1 mL | |
El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
USEPA Methods 505, 625, SW-846 Method 8270C | |
2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar | |
Hexane | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: n-hexane
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.