Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, clear, semi-skirted
Thermo Scientific™ Armadillo™ 96-Well, Clear, Semi-Skirted PCR Plates are the ultimate in high performance PCR plastics.
Marca: Thermo Scientific ABgene BC3496
Detalles adicionales : Peso : 0.59000kg
Descripción
Thermo Scientific ™ Armadillo™ 96-Well, Clear, Semi-Skirted PCR Plates are the ultimate in high performance PCR plastics. Combining the rigidity of a polycarbonate frame with thin walled polypropylene wells, the Armadillo plate provides superior thermal cycling performance under all conditions without warping.
The barcoded plates (Part numbers BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596) are designed for high-throughput, robotic PCR, and qPCR applications and feature a raised rim to improve seal integrity. They are available with both clear (BC-2596, BC-2496) and white (BC-3596, BC-3496) colored wells and with 128-industry standard barcoding.
- Faldón ópticamente transparente: ayuda en la visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
- Tamaño ANSI:SBS: gracias a la rigidez del faldón de policarbonato, el tamaño ANSI garantiza una compatibilidad completa con sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
- Diseño de bastidor de policarbonato termoestable con semifaldón: ciclo térmico resistente a la deformación y estabilidad mecánica mejorada en manipulación robótica
- Pocillos con fondo en U de paredes finas: transferencia óptima de calor y máxima recuperación de muestras
- Rotulación de referencia con muescas y rejilla alfanumérica: diseño del pocillo y la estructura bien integrado para un sellado térmico mejorado
- Disponible en pocillos transparentes y de color blanco: asegura el nivel más alto de sensibilidad para todas las reacciones de PCR/qPCR
- Códigos de barras disponibles: todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras estándar o con códigos de barras personalizados por el cliente para aplicaciones totalmente automatizadas
Los códigos de barras son el código 128estándar del sector. La propia etiqueta puede soportar temperaturas desde -196 °C hasta 120 °C para garantizar que los códigos de barras permanezcan en la plancha durante todo el flujo de trabajo. También tiene un revestimiento especial para eliminar prácticamente cualquier posible ‘roce del código durante su manipulación. Los códigos de barras dobles se encuentran en los lados numéricos y alfa opuestos de la placa.
Especificaciones
Incluye código de barras | |
Semifaldón, perfil bajo | |
Blanca | |
96 | |
Bajo | |
Transparente |
Estándar | |
8 x 12 | |
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores | |
qPCR/PCR en tiempo real | |
25 placas | |
Blanca |