Learn More
Sartorius Arium™ Tubing Extension Set
Extension set (4 m) for Arium™ Smart Station, used for uncomplicated extension of connection between Arium™ Smart Station and connected water system
Marca: Sartorius H2O-ATES-UP
Detalles adicionales : Peso : 1.16000kg
Descripción
- Conjunto de tubos ampliado utilizado para la Smart Station de agua ultrapura y pura para una extensión sin complicaciones del conjunto de tubos estándar suministrado
- El intervalo de funcionamiento se puede aumentar fácilmente de 2 a 4 m
Especificaciones
Agua™ ultrapura arium Smart Station | |
Tubos de conducción |