Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Arium™ Bagtank sin bomba integrada
Sartorius Stedim Biotech™ Arium™ Bagtank sin bomba integrada utiliza un sistema de depósito de bolsa cerrado para proteger el agua pura preparada de la contaminación secundaria.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ H2O-AOV-100-W
Detalles adicionales : Peso : 47.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15923020
  • 1760.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Almacena el agua pura en el innovador sistema de depósito de bolsa cerrado de Arium.
  • Protege el agua pura de la contaminación secundaria.
  • Garantiza una calidad del agua uniforme durante un período prolongado, con resultados reproducibles a largo plazo.
  • A diferencia de los depósitos de agua tradicionales, la bolsa Arium ofrece un alto grado de seguridad al usuario y ahorra tiempo al eliminar los complejos procesos de desinfección con productos químicos.
Especificaciones
Especificaciones
100 L
arium Comfort, arium advance
Gravedad
Enchufe UE, depósito de bolsa (sin bolsas), kit de instalación
85,2 cm × 51,4cm × 58,7 cm
Sistema de almacenamiento de agua pura, 100 l
Almacenamiento de agua pura
47 kg