Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Arium™ Bagtank sin bomba integrada
Sartorius Stedim Biotech™ Arium™ Bagtank sin bomba integrada utiliza un sistema de depósito de bolsa cerrado para proteger el agua pura preparada de la contaminación secundaria.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ H2O-AOV-50-W
Detalles adicionales : Peso : 33.00000kg
Descripción
- Almacena el agua pura en el innovador sistema de depósito de bolsa cerrado de Arium™ .
- Protege el agua pura de la contaminación secundaria.
- Garantiza una calidad del agua uniforme durante un período prolongado, con resultados reproducibles a largo plazo.
- A diferencia de los depósitos de agua tradicionales, la bolsa Arium™ ofrece un alto grado de seguridad al usuario y ahorra tiempo al eliminar los complejos procesos de desinfección con productos químicos.
Especificaciones
50 L | |
arium Comfort, arium advance | |
Gravedad | |
Enchufe UE, depósito de bolsa (sin bolsas), kit de instalación |
85,2 cm × 25,4 cm × 58,7 cm | |
Sistema de almacenamiento de agua pura, 50 l | |
Almacenamiento de agua pura | |
33 kg |