Learn More
Sartorius Arium™ Advance L Filter Housing
Arium™ Advance L Filter Housing for flexible configurations of filters.
Marca:  Sartorius H2O-AFHL-2
Detalles adicionales : Peso : 1.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16887286
  • 330.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-06-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La carcasa de filtro Arium™ Advance L, ya sea de una o dos etapas, permite configuraciones flexibles de filtros para el tratamiento previo del agua de acuerdo con los requisitos del sistema.
Especificaciones
Especificaciones
Doble
Ósmosis inversa (tipo 3)
Carcasa de polipropileno
Agua potable del grifo
Soportes y carcasas de filtro