Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ3170 Colorimeter
Gather accurate chlorine measurements with a colorimeter designed for both the laboratory and the field in markets such as drinking water, wastewater, food & beverage, aquaculture, and agriculture.
Marca:  Thermo Scientific™ CLSK200
Detalles adicionales : Peso : 0.02600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15994002
  • 186.25€ / cada uno
Envío estimado: 07-04-2022
Descripción
Descripción
The Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ3170 colorimeter has a rugged and waterproof design to provide accurate chlorine measurements whether testing in the laboratory or the field. This colorimeter is designed to improve the user experience by including a large, backlit display, a real time clock and automatic data logging. The AQUAfast AQ3170 colorimeter is used in markets such as drinking water, wastewater, food & beverage, aquaculture, and agriculture.
  • Pantalla digital de gran tamaño retroiluminada
  • Apagado automático
  • Teclado de fácil uso
  • Fecha y reloj de tiempo real
  • Modo de calibración
  • Función de almacenamiento
  • Cámara de muestras resistente al agua
  • Diseño ergonómico y en ángulo para un uso fácil manual o de sobremesa
  • Supresión de interferencia de cloruro
  • Capacidad para exportar datos a un PC
  • Tubos ST-COD listos para su uso
  • Garantía de 2 años
Especificaciones
Especificaciones
Colorímetro de cloro AQ3170
Patrones secundarios de cloro AQUAfast (0,0, 0,20 y 1,0 mg/l de cloro) para el colorímetro AQ3170
Viales sellados con patrones secundarios de cloro de 0,0, 0,2 y 1,0 mg/l y maletín