Learn More
Thermo Scientific™ Colorímetro Orion™ AQUAfast™ AQ3170
Recopile mediciones precisas de cloro con un colorímetro diseñado tanto para el laboratorio como para el terreno en mercados como el agua potable, aguas residuales, alimentos y bebidas, acuicultura y agricultura.&
Marca:  Thermo Scientific™ AC2V10
Detalles adicionales : Peso : 0.02600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15904002
  • 250.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ3170 colorimeter has a rugged and waterproof design to provide accurate chlorine measurements whether testing in the laboratory or the field. This colorimeter is designed to improve the user experience by including a large, backlit display, a real time clock and automatic data logging. The AQUAfast AQ3170 colorimeter is used in markets such as drinking water, wastewater, food & beverage, aquaculture, and agriculture.
  • Pantalla digital de gran tamaño retroiluminada
  • Apagado automático
  • Teclado de fácil uso
  • Fecha y reloj de tiempo real
  • Modo de calibración
  • Función de almacenamiento
  • Cámara de muestras resistente al agua
  • Diseño ergonómico y en ángulo para un uso fácil manual o de sobremesa
  • Supresión de interferencia de cloruro
  • Capacidad para exportar datos a un PC
  • Tubos ST-COD listos para su uso
  • Garantía de 2 años
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
Especificaciones
Viales de plástico de trayectoria óptica corta de 10 mm AQUAfast para alto nivel de cloro, paquete de 12
Colorímetro de cloro AQ3170
12 paquetes de viales de 10 mm de plástico de trayectoria óptica corta