Learn More
Applied Biosystems™ ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ 360
Amplifica de forma eficiente y reproducible secuencias largas (hasta 5 Kb)
Marca: Applied Biosystems™ 4398894
3143.61 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21967" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.50000kg
Descripción
ADN polimerasa Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360, cuando se utiliza con un tampón AmpliTaq Gold 360 mejorado, y la opción potenciadora 360 GC, amplifica una amplia gama de contextos de secuencia de ADN. ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ 360 ofrece° una cobertura de 360 para un gama completa de objetivos
- Optimizada para la gama más amplia de objetivos, desde los más cotidianos hasta los más complejos
- Inigualable sensibilidad, especificidad y rendimiento
- Amplificación sólida de secuencias con gran cantidad de GC con el potenciador 360 GC líder del mercado
- Consigue datos de secuenciación de la más alta calidad
- Embalaje sostenible, menos residuos
consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
Amplificación de ADN tratado con bisulfito, PCR rica en GC, PCR de inicio en caliente, análisis de metilación, PCR, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, PCR de rutina
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Especificaciones
• 12 x 250 U de ADN polimerasa Gold 360 • 12 x 1,5 ml de tampón AmpliTaq Gold 360, 10X • 12 x 1,5 ml 25 mm de MgCI2 • 12 x 1,5 ml de potenciador 360 GC Almacenar a una temperatura entre -15 y -25 °C. |
|
Tubo | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 | |
5' - 3' | |
AmpliTaq Gold™ | |
3000 unidades | |
1 X | |
2400 | |
Componentes separados | |
ADN |
Sonda de cebado | |
Alto | |
Estándar | |
Embalaje sostenible | |
ADN polimerasa | |
5 U/µl | |
Inicio en caliente integrado | |
3'-A | |
5 kb o menos |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.