Learn More
Abnova™ ANXA8 (Human) Recombinant Protein
Human ANXA8 full-length ORF ( AAH04376, 1 a.a. - 327 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | AAH04376 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 244 |
Nombre | annexin A8-like 2 |
Método de preparación | Wheat germ expression system |
Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16181501
|
Abnova™
H00000244-P01.10UG |
10 μg |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16191501
|
Abnova™
H00000244-P01.25UG |
25 μg |
en la oferta
25 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- Sequence: MAWWKSWIEQEGVTVKSSSHFNPDPDAETLYKAMKGIGTNEQAIIDVLTKRSNTQRQQIAKSFKAQFGKDLTETLKSELSGKFERLIVALMYPPYRYEAKELHDAMKGLGTKEGVIIEILASRTKNQLREIMKAYEEDYGSSLEEDIQADTSGYLERILVCLLQGSRDDVSSFVDPGLALQDAQDLYAAGEKIRGTDEMKFITILCTRSATHLLRVFEEYEKIANKSIEDSIKSETHGSLEEAMLTVVKCTQNLHSYFAERLYYAMKGAGTRDGTLIRNIVSRSEIDLNLIKCHFKKMYGKTLSSMIMEDTSGDYKNALLSLVGSDP
Especificaciones
AAH04376 | |
annexin A8-like 2 | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
ANXA8, FLJ32754, FLJ54151, bA145E20.2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
244 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ANXA8L2 | |
GST |