missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Antimonio, solución estándar plasmática, Specpure™, Sb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
50.40€ - 192.00€
Identificadores de productos químicos
Fórmula molecular | Sb in H2O/tartaric acid/tr. HNO3 |
---|---|
Número MDL | MFCD00134030 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11308828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041682.AD |
50 mL |
50.40€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11318828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041682.AE |
100 mL |
74.20€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11410421
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041682.AP |
500 mL |
192.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
Sb in H2O/tartaric acid/tr. HNO3 | |
MFCD00134030 |
Especificaciones
Antimony, plasma standard solution, Specpure™ | |
Sb in H2O/tartaric acid/tr. HNO3 | |
Líquida |
Sb 1000μg/ml | |
MFCD00134030 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only