Learn More
Antimonio, solución estándar plasmática, Specpure™, Sb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410421
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
11410421 500 mL 500 ml
11308828 50 mL 50 ml
11318828 100 mL 100 ml
3 options
Código de producto. 11410421
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041682.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Sb in H2O/tartaric acid/tr. HNO3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular Sb in H2O/tartaric acid/tr. HNO3
Número MDL MFCD00134030
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony, plasma standard solution, Specpure™
Forma física Líquido
Concentración Sb 1000 μg/mL
Cantidad 500 mL