Learn More
Contec™ Paños Anticon™ MicroQuilt
Tienda Contec Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Cantidad de embalaje:
25 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja
25 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja
50 toallitas/bolsa, 10 bolsas/caja
50 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Descripción
- Toallas de 2 capas laminadas
- Paño más resistente y absorbente
- Las bolsas acolchadas entre las capas de tela aumentan la capacidad de absorción
- Libera fácilmente el líquido a una superficie cuando es necesario
- Hilo de poliéster de microfibra único
- La exclusiva microfibra proporciona una eliminación superior de residuos y partículas incluso cuando está seca
- Alta capacidad de adsorción y rápida tasa de absorción para un control superior de los derrames.
- Buena compatibilidad con disolventes
- Ideales para su uso con una amplia variedad de desinfectantes y soluciones
- Los bordes sellados reducen la generación de partículas y fibras, reduciendo la posibilidad de contaminación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30,48 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30,48 cm |
| Material | Microfibra de poliéster |
| Descripción | Apiladas en plano |
| Bordes | Sellado |
| Dimensiones (L x An) | 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de salas blancas que requieren una alta capacidad de sorbentes y una eliminación superior de contaminantes |
| Mostrar más |