Descripción
Anticon Gold HeavyWeight utiliza tecnología textil patentada para conseguir unas características de absorción superiores para aplicaciones críticas. Los bordes sellados exclusivos de estas toallas permiten el uso del 100 % del paño para la limpieza sin preocuparse de dañar superficies delicadas. Los bordes sellados también reducen la generación de partículas y fibras. El número bajo de partículas y fibras submicrométricas de las toallas Anticon Gold HeavyWeight es ideal para su uso en los entornos más críticos. Lavadas y envasadas en salas limpias. Disponibles también con tecnología de atracción de partículas (P.A.T.).
Características y ventajas
- Recomendado para entornos ISO de clase 3 a 8
- Bordes sellados para reducir la generación de partículas y fibras
- Alta capacidad de absorción y rápida tasa de adsorción para un control superior de los derrames.
- Alta resistencia a la tracción para eliminar desgarros y enganches en aplicaciones de limpieza difíciles.
- Compuestas al 100 % de poliéster de filamento continuo y especialmente procesadas para una limpieza y absorbencia superiores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita de sala limpia |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Poliéster |
| Dimensiones (L x An) | 230 x 230 mm |
| Cantidad de embalaje | 150/bolsa, 8 bolsas/caja |