Learn More
MP Biomedicals™ Antibióticos:Nistatina
Sirven para diversos fines en el cultivo celular, incluida la selección, eliminación de micoplasma y contaminación microbiana y profilaxis
106.00€ - 405.98€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
---|---|
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Nistatina |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11490782
|
MP Biomedicals™
0219453405 |
5 mU. |
106.00€
5 microunidades |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
11400792
|
MP Biomedicals™
0219453425 |
25 mU |
405.98€
25 microunidades |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Formato:Polvo, no estéril
Todos los antibióticos están destinados únicamente a fines de investigación.No están pensadas para uso terapéutico en seres humanos o animales.
Especificaciones
de 4 °C | |
Polvo | |
Nistatina |