Learn More
Honeywell™ North™ Anti-Static Nitrile Finger Cots
Click to view available options
Tamaño:
Medium
Grande
Descripción
Blanco Enrollados. Sin polvo. Grosor, 76,2 µm (3 mil).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | OSHA Standard - 29 CFR 1915.157 |
Aplicaciones | Industrial |
Color | White |
Desechables | Single-use |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Material | Nitrile |
En polvo | Powder Free |
Tipo de producto | ESD Finger Cot |
Tamaño | Medium |