Learn More
Brady™ Cinta antideslizante de poliéster laminado antideslizante
La cinta antideslizante se adhiere de forma permanente a los suelos limpios y secos y es resistente a la exposición tanto a la grasa como a los aceites. Además, puede utilizarse tanto interior como en exterior.
Marca: Brady™ 078146
Detalles adicionales : Peso : 0.25900kg
Descripción
- Mantenimiento de conserjería, Mantenimiento de instalaciones, Marcaje de suelo
- Las cintas antideslizantes ayudan a evitar resbalones y caídas sobre suelos húmedos o resbaladizos
- La cinta de poliéster adhesivo resistente está cubierta con miles de partículas de grano de óxido de aluminio duradero
- La cinta antideslizante se adhiere de forma permanente a los suelos limpios y secos y es resistente a la exposición tanto a la grasa como a los aceites Además, puede utilizarse tanto interior como en exterior
- La cinta antideslizante está disponible en una amplia gama de colores y tamaños para ajustarse a todo tipo de necesidades de marcaje de suelos
- Las cintas antideslizantes ayudan a evitar resbalones y caídas sobre suelos húmedos o resbaladizos
- Se tanto interior como en exterior
Especificaciones
1 rollo | |
Acrílico permanente | |
Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida | |
Poliéster | |
18 m x 25 mm | |
1 in. | |
Negro | |
18 m |
60 ft. | |
Cinta antideslizante de rayas: negro/amarillo | |
Cinta antideslizante | |
-40°C a +80°C | |
0,162 mm | |
-40°F to +158°F | |
25 mm | |
ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22 |