Learn More
anti-IgM κ, Rat, R-PE, Clone: R4-22, Isotype Control, BD
Marca:  BD Biosciences 553943
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15827488
  • 435.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The R4-22 antibody has unknown specificity.
Host Species: Rat
Clone: R4-22
Isotype: IgM, κ
Cytotoxicity Assay, Isotype Control
Especificaciones
Especificaciones
Cytotoxicity Assay
0.2mg/mL
Rat
0.1 mg
IgM κ
R4-22
R-PE
Affinity Purified
Undiluted at 4°C. Protect from exposure to light. Do not freeze.