Learn More
anti-CD16; Clone: 3G8; BD
183.00€ - 449.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD16 |
|---|---|
| Clon | 3G8 |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Brilliant Ultraviolet 395 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15863089
|
BD Biosciences
563784 |
25 Tests |
183.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15873089
|
BD Biosciences
563785 |
100 Tests |
449.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: 3G8
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Bb, Cyn, Hu, Rm
Immunogen: Human polymorphonuclear leukocytes
Flow cytometry
Especificaciones
| CD16 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey | |
| Primary |
| 3G8 | |
| Brilliant Ultraviolet 395 | |
| RUO | |
| Human polymorphonuclear leukocytes | |
| Affinity Purified |