Learn More
anti-CD16; Clone: 3G8; BD
Marca:  BD Biosciences 563785
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15873089
  • 449.00€ / cada uno
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: 3G8
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Bb, Cyn, Hu, Rm
Immunogen: Human polymorphonuclear leukocytes
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CD16
3G8
Mouse
Affinity Purified
RUO
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 395
Human polymorphonuclear leukocytes
100 Tests