Learn More
anti-CD16; Clone: 3G8; BD
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: 3G8
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Bb, Cyn, Hu, Rm
Immunogen: Human polymorphonuclear leukocytes
Flow cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD16 |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 3G8 |
| Conjugado | Brilliant Ultraviolet 395 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human polymorphonuclear leukocytes |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 25 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Mostrar más |