Learn More
Arc Mouse, Unlabeled, Clone: 40, BD
Mouse Monoclonal Antibody
321.00€ - 531.00€
Especificaciones
Antígeno Arc
Clon 40
Concentración 250μg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15886239
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
612602
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15896239
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
612603
150 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Immediate early genes (IEGs) are the first to be transcribed upon cellular stimulation. Two groups of these genes have been characterized: those which encode transcription factors that indirectly influence cellular activity, and those which encode effector proteins that directly affect cellular activity. Arc (Activity-Regulated Cytoskeleton-associated protein) encodes an effector protein associated with the actin cytoskeletal matrix. In activated neurons of the hippocampus, Arc gene expression is rapidly induced. Arc protein is concentrated in the actin cortex,
adjacent to the plasma membrane of the cell body and dendrites. Arc has a putative role in the maintenance of neuronal plasticity and in activity-dependent changes in dendrite function. Cocaine and D2 receptor antagonists are known to trigger the production and localization of Arc to dendrites and neuronal cell bodies.
Western Blotting
Especificaciones
Especificaciones
Arc
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
Activity-Regulated Cytoskeleton-associated protein
40
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human, Mouse, Rat
Rat Arc aa. 264-385
Primary
Store undiluted at -20°C.
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only.