Learn More
Antraceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11449522
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
120-12-7
C14H10
178.23
MFCD00001240
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
8418
CHEBI:35298
antraceno
C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
120-12-7
C14H10
178.23
MFCD00001240
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
8418
CHEBI:35298
antraceno
C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Anthracene is used in the production of the red dyealizarin and other dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El antraceno se utiliza en la producción del colorante rojo de alizarina y otros colorantes.
Solubilidad
Soluble en alcohol, metanol (1,8 g/100 g) y hexano (0,37 g/100 g). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Anthracene
Punto de fusión 214°C to 218°C
Densidad 1.25
Punto de ebullición 340°C to 342°C
Temperatura de inflamación 121°C (249°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 1905429
Índice Merck 14,682
Información de solubilidad Soluble in alcohol,methanol (1.8g/100 g),hexane (0.37g/100 g). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.