Learn More
Ansell Guantes de nailon Blanco HyFlex™ 11-600B con revestimiento de poliuretano
Click to view available options
Poliuretano Hyflex Lite; talla: 9
Descripción
- Diseñados para aplicaciones ligeras y delicadas en entornos secos
- Misma destreza que con manos descubiertas con protección para aplicaciones de uso ligero
- El revestimiento de poliuretano en la palma mejora la sensibilidad al tacto
Compliance
Cumplen con las normas ANSI A1 (nivel de resistencia a los cortes) y ANSI 3 (nivel de resistencia a las abrasiones); normas EN 388-3121 y EN 1149.
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Blanco, Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Específico |
Material | Nailon |
Tipo de producto | Guantes recubiertos por inmersión |
Tamaño | 9 |
Para utilizar con (aplicación) | Automoción, maquinaria/equipo y fabricación de metales |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |