Learn More
Ansell™ Guantes revestidos de nitrilo de espuma HyFlex™
Sujeción firme en aplicaciones con aceite ligero
Marca:  Ansell™ 11800060
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12610762
Cantidad Precio
1 64.25€ / 12 pares
12 56.31€ / 12 pares
Stock Remoto 11
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El revestimiento de nitrilo de espuma es muy duradero y resistente a enganches y a la abrasión. Al desviar el aceite de la superficie del guante, el revestimiento de espuma proporciona un agarre excelente.
  • El revestimiento de nailon trenzado mejora la comodidad
  • El guante HyFlex ultraligero ofrece un alto grado de destreza
  • Ideal para montaje general y trabajos con piezas pequeñas y aceitosas
  • Reducen la fatiga de la mano al mismo tiempo que aumentan la productividad
  • Disponible con diseño Knitted Variable Stitch Design; proporciona una comodidad excepcional'
Compliance
Meets ANSI A1 (cut level) and ANSI 3 (abrasion level); EN 388-1149 standards.
Especificaciones
Especificaciones
Palma
Palm coated
General assembly and working with small, oily parts
Espuma de nitrilo
11-800
Washing: 40°C
Industrial gloves
20 to 26.5cm
ZONZ™ Comfort Fit technology
Tejido elástico
Yes
Nailon
6
Foam Nitrile gloves
Blanco, Blanco