Descripción
- Luz anular con fibra óptica Puravis ecológica
- Haz de fibra protegido con revestimiento de metal-PVC flexible
- Carcasa de aluminio anodizado negro resistente
- Longitud flexible: 1000mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Luz con fibra óptica |
| Diámetro (imperial) | 3.5 in. |
| Diámetro (métrico) | 88 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 58 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Illumination for Stero-Microscopy |
| Para utilizar con (equipo) | Fuentes de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL |
| Altura (imperial) | 1 in. |
| Altura (métrico) | 26 mm |
| Longitud (imperial) | 3.3 ft. |
| Longitud (métrico) | 1000 mm para la parte flexible |
| Mostrar más |